R440302
N'-[(E)-(2,4-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-(1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-1,2,3,6-TETRAHYDRO-7H-PURIN-7-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14Cl2N6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.234
Numéro MDL:
Autres remarques