Principaux documents
R439908
(4-METHYL-PIPERAZIN-1-YL)-(3,4,5-TRIMETHOXY-PHENYL)-METHANONE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H23ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.815
Numéro MDL:
Autres remarques