Principaux documents
R436976
4-PIPERIDIN-1-YL-2-PYRIDIN-2-YL-QUINOLINE, DI-HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H21Br2N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
451.207
Numéro MDL:
Autres remarques