Principaux documents
R433276
2-(5-METHYL-THIOPHEN-2-YL)-QUINOLINE-4-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.324
Numéro MDL:
Autres remarques