Principaux documents
R432253
4-METHOXY-3-(PYRIDIN-2-YLSULFANYLMETHYL)-BENZALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.329
Numéro MDL:
Autres remarques