Documents
R431621
3-AMINO-6-TERT-BUTYL-4-PH-THIENO(2,3-B)PYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID (4-BR-PH)AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22BrN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.43
Numéro MDL:
Autres remarques