Principaux documents
R431516
2-(6-TERT-BUTYL-3-CYANO-4-PHENYL-PYRIDIN-2-YLSULFANYL)-N-PHENYL-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H23N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.534
Numéro MDL:
Autres remarques