R431265
ETHYL 5-[(3-CHLOROANILINO)CARBONYL]-2-(2-FUROYLAMINO)-4-METHYL-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17ClN2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.886
Numéro MDL:
Autres remarques