Principaux documents
R430900
CYCLOHEPTYL 4-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)-1,6-DIMETHYL-2-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-5-PYRIMIDINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H30N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.495
Numéro MDL:
Autres remarques