Principaux documents
R430498
1-[(6AR,8R,9R,9AS)-9-HYDROXY-2,2,4,4-TETRAISOPROPYLTETRAHYDRO-6H-FURO[3,2-F][1,3,5,2,4]TRIOXADISILOCIN-8-YL]-4-AMINO-2(1H)-PYRIMIDINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H39N3O6Si2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
485.733
Numéro MDL:
Autres remarques