Documents
R425249
(4-OXO-3-PHENYL-2-PHENYLIMINO-THIAZOLIDIN-5-YL)-ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.377
Numéro MDL:
Autres remarques