Principaux documents
R420964
6,8-DI-CL-2(3,4-DI-MEO-PH)4-PH-1,9B-2H-5-OXA-3,3A-DIAZA-CYCLOPENTA(A)NAPHTHALENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20Cl2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.345
Numéro MDL:
Autres remarques