Principaux documents
R413607
2-FURAN-2-YL-3-(5-(4-NITRO-PHENYL)-FURAN-2-YL)-ACRYLONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H10N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.28
Numéro MDL:
Autres remarques