Principaux documents
R401471
5-(4-CHLORO-PHENYL)-4-PHENYL-4H-(1,2,4)TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10ClN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.773
Numéro MDL:
Autres remarques