Principaux documents
R400866
2-PHENYL-QUINOLINE-4-CARBOXYLIC ACID (3-NITRO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H16N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.409
Numéro MDL:
Autres remarques