Key Documents
R400289
5-ADAMANTAN-1-YL-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (3-ETHOXY-4-HO-BENZYLIDENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H28N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.505
Numéro MDL:
Autres remarques