Principaux documents
R399760
3-(4-ETHOXYPHENYL)-N'-[(E)-(4-ETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-4-METHYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H24N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.462
Numéro MDL:
Autres remarques