Principaux documents
R399663
5-(4-ETHOXY-PH)-4-ME-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (4-BR-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H19BrN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.304
Numéro MDL:
Autres remarques