Principaux documents
R399582
2-PHENYL-QUINOLINE-4-CARBOXYLIC ACID (2-HYDROXY-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.411
Numéro MDL:
Autres remarques