R390704
[(5E)-5-(4-NITROBENZYLIDENE)-4-OXO-4,5-DIHYDRO-1,3-THIAZOL-2-YL](TRIPHENYLPHOSPHORANYLIDENE)ACETONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H20N3O3PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
533.55
Numéro MDL:
Autres remarques