Principaux documents
R390577
3-BENZYL-2-(1,3-DIPHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H21N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.53
Numéro MDL:
Autres remarques