R390518
N-(1-BENZYLCARBAMOYL-2-(3-(4-F-PH)-1-PH-1H-PYRAZOL-4-YL)-VINYL)-4-BR-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H24BrFN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
595.476
Numéro MDL:
Autres remarques