Principaux documents
R388157
3,3'-(BENZO[D][1,3]DIOXOL-5-YLMETHYLENE)BIS(4-HYDROXY-2H-CHROMEN-2-ONE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H16O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.413
Numéro MDL:
Autres remarques