Principaux documents
R376175
METHYL 4-({2-[(4-HYDROXY-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)CARBONYL]HYDRAZINO}SULFONYL)PHENYLCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16N4O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.415
Numéro MDL:
Autres remarques