Principaux documents
R373176
N-(4-ADAMANTAN-1-YL-THIAZOL-2-YL)-N'-PYRIDIN-2-YLMETHYL-OXALAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H24N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.515
Numéro MDL:
Autres remarques