Principaux documents
R372668
2,4-DICHLORO-6-(7,9-DICHLORO-2-PHENYL-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H14Cl4N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.181
Numéro MDL:
Autres remarques