Key Documents
R370096
5-(4-(2,4-DICHLORO-BENZYLOXY)-BENZYLIDENE)-3-ETHYL-2-THIOXO-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15Cl2NO2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.371
Numéro MDL:
Autres remarques