Principaux documents
R369934
N-(3-CHLORO-4-METHYL-PHENYL)-2-(PYRIDIN-2-YLSULFANYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13ClN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.79
Numéro MDL:
Autres remarques