Key Documents
R366390
(1H-BENZOIMIDAZOL-2-YLSULFANYL)-ACETIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H10N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.267
Numéro MDL:
Autres remarques