Principaux documents
R364967
N-(1-BENZYLOXY-2,2,2-TRICHLORO-ETHYL)-3,4-DIMETHOXY-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18Cl3NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.707
Numéro MDL:
Autres remarques