Principaux documents
R364878
1-BU-4-HO-2-OXO-1,2-2H-QUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID (2-CARBAMOYL-PHENYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H21N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.419
Numéro MDL:
Autres remarques