Principaux documents
R362522
4-HO-2-OXO-1,2-DIHYDRO-QUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID (2-SULFAMOYL-PHENYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.363
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.