Documents
R359459
QUINOLINE-2-CARBOXYLIC ACID FURAN-2-YLMETHYLENE-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.274
Numéro MDL:
Autres remarques