Principaux documents
R344338
N-BUTYL-2-(4-OXO-2-((1-PHENYL-ETHYLIDENE)-HYDRAZONO)-THIAZOLIDIN-5-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H22N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.454
Numéro MDL:
Autres remarques