Documents
R343498
N-(2-(4-BROMO-PHENYL)-ETHYL)-4-METHYL-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16BrNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.268
Numéro MDL:
Autres remarques