Principaux documents
R298646
ACETIC ACID 2-OXO-4-PHENYL-2H-CHROMEN-7-YL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.283
Numéro MDL:
Autres remarques