Documents
R296627
7-BENZYL-8-HEPTYLSULFANYL-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H26N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.52
Numéro MDL:
Autres remarques