Principaux documents
R296139
7-HEXADECYL-3-METHYL-8-PIPERAZIN-1-YL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H46N6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.696
Numéro MDL:
Autres remarques