Documents
R296112
7-ALLYL-8-DECYLSULFANYL-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H30N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.541
Numéro MDL:
Autres remarques