Principaux documents
R292648
1-METHYL-3-PENTADECYL-3H-IMIDAZOL-1-IUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H37BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.424
Numéro MDL:
Autres remarques