Principaux documents
R290750
2-AMINO-5-OXO-4-PYRIDIN-4-YL-4H,5H-PYRANO[3,2-C]CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H11N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.307
Numéro MDL:
Autres remarques