R287903
3-CHLORO-N-[2,2,2-TRICHLORO-1-(3-NAPHTHALEN-1-YL-THIOUREIDO)-ETHYL]-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H15Cl4N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.238
Numéro MDL:
Autres remarques