R286184
2-FLUORO-N-[2,2,2-TRICHLORO-1-(3-M-TOLYL-THIOUREIDO)-ETHYL]-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H13Cl3FN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.678
Numéro MDL:
Autres remarques