R280046
8-ISOBUTYLSULFANYL-7-ISOPROPYL-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H20N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.394
Numéro MDL:
Autres remarques