Key Documents
R270113
PHENYL-ACETIC ACID 4-((THIOPHEN-2-YLMETHYLENE)-AMINO)-PHENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.401
Numéro MDL:
Autres remarques