Documents
R267384
ETHYL (2E)-7-METHYL-5-(4-METHYLPHENYL)-2-(3-NITROBENZYLIDENE)-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
463.516
Numéro MDL:
Autres remarques