Principaux documents
R260711
2-ACETYLAMINO-2-(4-(1,3-DIOXO-1,3-2H-ISOINDOL-2-YL)-BU)-MALONIC ACID DI-ET ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H26N2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.451
Numéro MDL:
Autres remarques