Principaux documents
R259705
2-(NAPHTHALEN-1-YLOXY)-ACETIC ACID (4-HYDROXY-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.351
Numéro MDL:
Autres remarques