Principaux documents
R258008
2-(9H-FLUOREN-9-YLMETHOXYCARBONYLAMINO)-PROPIONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.34
Numéro MDL:
Autres remarques