R249777
3-AMINO-N-(2-CYANOPHENYL)-4,6-BIS(4-METHOXYPHENYL)THIENO[2,3-B]PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H22N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.588
Numéro MDL:
Autres remarques